Learn More
Fisherbrand™ 8 Mm Fläschchen-Kit, 8-425 Gewinde, Klarglas, 1.5 ml, PP-Schraubverschluss, Mittelloch
Enthält 100 Fläschchen und 100 Kappen mit vormontierten Septen.
Marke:  Fisherbrand™ 11 23 1085
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12950871
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • ND8
  • 8-425
  • Glas
  • Durchsichtig
  • 1.5 ml
  • Schraubverschluss
  • Mittelloch
  • Polypropylen
  • Wiederverwendbare Tabletts mit zwei Fächern schützen Fläschchen und Verschlüsse und halten zusammengehörige Artikel zusammen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Schwarz
Durchsichtig
Glas
100
Schraubverschluss
1. hydrolytische Klasse
Nein
PTFE rein
11.6 mm
1.9 ml
Polypropylen
32 mm
8–425
Name des Produkts
Fisherbrand™ 8 Mm Fläschchen-Kit, 8-425 Gewinde, Klarglas, 1.5 ml, PP-Schraubverschluss, Mittelloch > Septum aus PTFE, 0.25 mm Dicke ,53° Shore D