Learn More
Fisherbrand™ 8 mm PP-Schraubverschluss, 8-425
Die Verschlusskappen aus Polypropylen sind chemisch inert und für die meisten Chromatographie-Anwendungen geeignet.
72.45 CHF - 77.95 CHF
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) 8 mm
Material Polypropylen
Menge 100
Verschlussgröße ND8
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Farbe Typ Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Typ Preis Menge & Verfügbarkeit  
11831653
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
08 08 0027
Schwarz Mittelloch
72.45 CHF
1000 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11861683
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
08 08 0420
Schwarz Oben geschlossen
77.60 CHF
1000 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11888981
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
08 08 0435
Weiß Oben geschlossen Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11898981
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
08 08 0436
Weiß Mittelloch
77.95 CHF
1000 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • 8 mm
  • PP
  • Schraubverschluss
  • 8-425-Gewinde
100 Stück pro Packung
Spezifikation
Spezifikation
8 mm
Polypropylen
100
ND8
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ 8 mm PP-Schraubverschluss, 8-425