Learn More
Fisherbrand™ 8 mm PP-Schraubverschluss, 8-425
Die Verschlusskappen aus Polypropylen sind chemisch inert und für die meisten Chromatographie-Anwendungen geeignet.
Marke: Fisherbrand™ 08 08 0436
72.05 CHF gültig bis 2025-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24134" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- 8 mm
- PP
- Schraubverschluss
- 8-425-Gewinde
Spezifikation
Weiß | |
Polypropylen | |
Mittelloch |
8 mm | |
100 | |
ND8 |