Learn More
Thermo Scientific™ 8-mm-Schraubverschlüsse für Autosamplerfläschchen
Erhältlich in zahlreichen Ausführungen passend zu Ihren Anwendungen. Vormontierte Verschlusskappen und Septen minimieren durch Handhabung verursachte Kontamination.
Marke: Thermo Scientific™ 8-SC-ST15
165.92 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™ 8 mm-Gewindekappen für Autosamplerfläschchen sind mit einem 8-425-Gewinde ausgestattet und in einem Sortiment an Ausführungen passend zu Ihren HPLC-, GC- oder IC-Anwendungen erhältlich. Praktische, vormontierte Verschlusskappen und Septa minimieren durch Handhabung verursachte Kontamination. Zur Wahl stehen die Marken Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ und Thermo Scientific™ Chromacol™.
- Oben offene Verschlusskappen können mit jedem 8-mm-Septum verwendet werden
- Phenolharz-Verschlusskappen sind autoklavierbar und für Applikationen bei niedrigen Temperaturen geeignet
- Polypropylen-Verschlusskappen sind chemisch inert und für die meisten Chromatographie-Applikationen geeignet
- KimLok™ Verschlusskappe/Septum-Einheiten haben einen eingegossenen Zentrierring, der ein Verschieben des Septums während der Injektion verhindert
- Septum aus PTFE/rotem Gummi sind eine kostengünstige Lösung für viele GC-Applikationen
- PTFE/Silikon-Septum werden am häufigsten in HPLC- und IC-Applikationen verwendet
- Vorgeschlitztes Septum lässt sich leichter mit dünnen Nadeln durchstechen
Spezifikation
White/Red | |
PTFE/Silicone | |
PTFE | |
2 ml | |
500 | |
Schraubkappe, oben offen | |
Fläschchen mit 8-425 Schraubgewinde und Standardöffnung |
8 mm, Schraubverschluss; schwarz; vormontierte Einlage aus Silikon/PTFE | |
Schwarz | |
No | |
Silikon, weiß/PTFE, rot | |
1,3 mm | |
8 mm |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30
-
Mehrere Hersteller
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Sparen Sie bis zu 59% Rabatt auf einige unserer beliebtesten ProdukteAktionscode: 24140Gültig bis zum: 2025-08-24
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 59 %
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.