Learn More
Thermo Scientific™ 8-mm-Schraubverschlüsse für Autosamplerfläschchen
Erhältlich in zahlreichen Ausführungen passend zu Ihren Anwendungen. Vormontierte Verschlusskappen und Septen minimieren durch Handhabung verursachte Kontamination.
Marke:  Thermo Scientific™ C4013-60A
33.04 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11935713
  • 37.55 CHF / 100 Stück
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Aktionscode 24135 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 22-07-2025
Beschreibung
Thermo Scientific™ 8 mm-Gewindekappen für Autosamplerfläschchen sind mit einem 8-425-Gewinde ausgestattet und in einem Sortiment an Ausführungen passend zu Ihren HPLC-, GC- oder IC-Anwendungen erhältlich. Praktische, vormontierte Verschlusskappen und Septa minimieren durch Handhabung verursachte Kontamination. Zur Wahl stehen die Marken Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ und Thermo Scientific™ Chromacol™.
  • Oben offene Verschlusskappen können mit jedem 8-mm-Septum verwendet werden
  • Phenolharz-Verschlusskappen sind autoklavierbar und für Applikationen bei niedrigen Temperaturen geeignet
  • Polypropylen-Verschlusskappen sind chemisch inert und für die meisten Chromatographie-Applikationen geeignet
  • KimLok™ Verschlusskappe/Septum-Einheiten haben einen eingegossenen Zentrierring, der ein Verschieben des Septums während der Injektion verhindert
  • Septum aus PTFE/rotem Gummi sind eine kostengünstige Lösung für viele GC-Applikationen
  • PTFE/Silikon-Septum werden am häufigsten in HPLC- und IC-Applikationen verwendet
  • Vorgeschlitztes Septum lässt sich leichter mit dünnen Nadeln durchstechen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Red/White
PTFE/Silicone
PTFE
2 ml
100
Schraubkappe, oben offen
Fläschchen mit 8-425 Schraubgewinde und Standardöffnung
PP, schwarz, Septum aus rotem PTFE/weißem Silikon
Schwarz
No
Rotes PTFE/weißes Silikon
1,3 mm
8 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ 8-mm-Schraubverschlüsse für Autosamplerfläschchen > PP, schwarz, Septum aus rotem PTFE/weißem Silikon
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.