Learn More
Thermo Scientific™ 81-Well Gestelle mit Deckel für die Kryolagerung
GREENER_CHOICE
Mit diesem stapelbaren Kryolagergestell mit Deckel können Sie acht 1,5 ml oder 2,0 ml Kryolagerfläschchen aufnehmen.
17.25 CHF - 505.00 CHF
Spezifikation
Material Polypropylen
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
11570115
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
8800
Naturfarben
496.00 CHF
20 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 10-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10461411
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
8810
Grün fluoreszierend
17.25 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 29-10-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10781592
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
8820
Orange fluoreszierend
505.00 CHF
20 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 22-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12358192
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
8830-11
Rosa fluoreszierend
24.10 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 01-10-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Halten Sie einundachtzig 1,5 oder 2,0 ml Fläschchen für die Kryolagerung mit dem Thermo Scientific™ 81-Well Rack mit Deckel für die Kryolagerung. Erhältlich in mehreren Farben mit transparentem, getöntem Deckel, der Proben vor Staub und Schmutz schützt und Stapeln ermöglicht.
  • Geformt mit einem alphanumerischem Gitter zur leichteren Identifikation der Röhrchen
  • Deckel schützt Proben und ermöglicht das Stapeln der Racks
Spezifikation
Spezifikation
Polypropylen
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ 81-Well Gestelle mit Deckel für die Kryolagerung