Learn More
Thermo Scientific™ 81-Well Gestelle mit Deckel für die Kryolagerung
GREENER_CHOICE
Mit diesem stapelbaren Kryolagergestell mit Deckel können Sie acht 1,5 ml oder 2,0 ml Kryolagerfläschchen aufnehmen.
Marke:  Thermo Scientific™ 8830-11
15.67 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12358192
  • 24.10 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 22-09-2025
Beschreibung
Halten Sie einundachtzig 1,5 oder 2,0 ml Fläschchen für die Kryolagerung mit dem Thermo Scientific™ 81-Well Rack mit Deckel für die Kryolagerung. Erhältlich in mehreren Farben mit transparentem, getöntem Deckel, der Proben vor Staub und Schmutz schützt und Stapeln ermöglicht.
  • Geformt mit einem alphanumerischem Gitter zur leichteren Identifikation der Röhrchen
  • Deckel schützt Proben und ermöglicht das Stapeln der Racks
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Rosa fluoreszierend
81 (1.5-ml- oder 2.0-ml-Röhrchen)
Polypropylen
81-Well-Gestelle für die Kryo-Lagerung mit Deckel
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ 81-Well Gestelle mit Deckel für die Kryolagerung > Kryogestell, fluoreszierendes Rosa