Learn More
Thermo Scientific™ Siliciumdioxid-Partikelgrößenstandards der Serie 8000
Diese monodispersen Siliciumdioxid-Mikrosphären, die zum Kalibrieren von Geräten und als Spacer eingesetzt werden, zeichnen sich bei der Verwendung von Lösungsmitteln durch ausgezeichnete Haltbarkeit und chemische Stabilität aus.
Marke:  Thermo Scientific™ 8050
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11874143
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Siliciumdioxid-Partikelgrößenstandards der Serie 8000, monodisperse Silika-Mikrosphären, die zum Kalibrieren von Geräten und als Spacer eingesetzt werden, zeichnen sich bei der Verwendung von Lösungsmitteln durch ausgezeichnete Haltbarkeit und chemische Stabilität aus. Standards sind anhand von NIST™ rückverfolgbaren mittleren Durchmessern kalibriert und zertifiziert und eignen sich für eine Vielzahl von Partikelmessungen.
Eigenschaften:
  • Standards sind für Anwendungen vorgesehen, bei denen monodisperse anorganische Sphären benötigt werden.
  • Undurchsichtige Sphären sind bei optischer und Elektronenstrahlung kontrastreicher als Polymerpartikel; wie Glas hat auch Siliciumdioxid eine deutlich höhere Dichte als Polystyrol.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
0,49 μm ± 0,02 μm
Silika-Partikelgrößenstandard
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Siliciumdioxid-Partikelgrößenstandards der Serie 8000 > Durchm.:0,49 μm ± 0,02 μm, σ = 0,02 μm, 4,1% CV