Learn More
8-Amino-1-Naphthol-3,6-Disulfonsäure, Mononatriumsalz-Monohydrat, 80 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 5460-09-3 | C10H8NNaO7S2·H2O | 359.32 g/mol
22.31 CHF - 464.31 CHF
Chemical Identifiers
CAS 5460-09-3
Summenformel C10H8NNaO7S2·H2O
Molekulargewicht (g/mol) 359.32
MDL-Nummer MFCD00150460
InChI-Schlüssel QPILZZVXGUNELN-UHFFFAOYSA-M
View More Specs
Products 3
Product Code Brand Menge Verpackung Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Menge Verpackung Price Quantity & Availability  
10780282
SDS missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific Acros
400840050
5 g Glasflasche
22.31 CHF
5 Gramm
Verfügbar ab: 04-06-2025
Add to basket
10761704
SDS missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific Acros
400841000
100 g Kunststoffflasche
103.52 CHF
100 Gramm
Verfügbar ab: 04-06-2025
Add to basket
10218803
SDS missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific Acros
400845000
500 g Kunststoffflasche
464.31 CHF
500 Gramm
Verfügbar ab: 06-06-2025
Add to basket
Description
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Specifications
Mehr anzeigen
Videos
Safety and Handling
Safety and Handling
missing translation for 'einecsNumber' : 226-736-4
SDS
Documents
Documents
Certificates
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
8-Amino-1-Naphthol-3,6-Disulfonsäure, Mononatriumsalz-Monohydrat, 80 %, Thermo Scientific Chemicals