Learn More
8-Amino-1-Naphthol-3,6-Disulfonsäure, Mononatriumsalz-Monohydrat, 80 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10218803
Verfügbar ab: 16-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
8-Amino-1-Naphthol-3,6-Disulfonsäure, Mononatriumsalz-Monohydrat, 80 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10218803
500 g, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 10218803
Marke: Thermo Scientific Acros 400845000
Verfügbar ab: 16-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5460-09-3
Summenformel C10H8NNaO7S2·H2O
Molekulargewicht (g/mol) 359.32
MDL-Nummer MFCD00150460
InChI-Schlüssel QPILZZVXGUNELN-UHFFFAOYSA-M
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 8-Amino-1-naphthol-3, 6-disulfonic acid, monosodium salt monohydrate
CAS Min. % 75.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Braun bis gelb
Verlust bei Trocknung 4 % to 6 % (1 g, 150°C, 4 hrs)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 75% min. (HPLC)
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 500 g
Synonym h acid sodium, 1-amino-8-naphthol-3,6-disulfonic acid monosodiumsalt, 4-amino-5-hydroxynaphthalene-2,7-disulfonic acid 2-sodium salt
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble.
SMILES C1=C2C=C(C=C(C2=C(C=C1S(=O)(=O)O)N)[O-])S(=O)(=O)O.[Na+]
IUPAC-Name Natrium;8-Amino-3,6-Disulfonaphthalen-1-Olat
PubChem CID 102116466
Formelmasse 359.32
Reinheit (%) 80%
Güte Technisch
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0468848 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number400841000,400845000,400840050
ChargennummerA0463013 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/05/2024 Catalog Number400841000,400845000,400840050
ChargennummerA0459546 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2024 Catalog Number400841000,400845000,400840050
ChargennummerA0456283 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/09/2023 Catalog Number400841000,400845000,400840050
ChargennummerA0453443 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/09/2023 Catalog Number400841000,400845000,400840050
Name des Produkts
8-Amino-1-Naphthol-3,6-Disulfonsäure, Mononatriumsalz-Monohydrat, 80 %, Thermo Scientific Chemicals >