Learn More
Brady™ 7990 Series Thermal Transfer Printer Ribbon
Thermal transfer ribbon with good solvent, smear and high heat resistance.
180.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) BBP11 Etikettendrucker, BBP12 Etikettendrucker
Material Harz
Länge (angloamerikanisch) 230 ft.
Breite (angloamerikanisch) 4,3 in.
Länge (metrisch) 70 m
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
11588814
Unterlagen ansehen
Brady™
804464
Weiß
180.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11558814
Unterlagen ansehen
Brady™
804461
Blau
180.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11568814
Unterlagen ansehen
Brady™
804462
Grün
180.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 04-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Color ribbon with good solvent, smear and high heat resistance.
Spezifikation
Spezifikation
BBP11 Etikettendrucker, BBP12 Etikettendrucker
230 ft.
70 m
0,5 in.
Farbband mit offenem Kern
Harz
4,3 in.
110 mm
12.7 mm
2011/65/EU und 2015/863
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ 7990 Series Thermal Transfer Printer Ribbon