Learn More
Brady™ 7990 Series Thermal Transfer Printer Ribbon
Thermal transfer ribbon with good solvent, smear and high heat resistance.
Marke: Brady™ 804461
171.00 CHF gültig bis 2025-08-24
Benutzen Sie den Promotions-Code "24132" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Color ribbon with good solvent, smear and high heat resistance.
Spezifikation
Blau | |
Harz | |
4,3 in. | |
110 mm | |
12.7 mm | |
2011/65/EU und 2015/863 |
BBP11 Etikettendrucker, BBP12 Etikettendrucker | |
230 ft. | |
70 m | |
0,5 in. | |
Farbband mit offenem Kern | |
R7990BL-110X70/O |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Les indispensables du laboratoire au quotidien
Von Wischtüchern bis zu Abfallbehältern, von Etiketten bis zu Abdeckfolien - sparen Sie bei allen Produkten.Aktionscode: 24132Gültig bis zum: 2025-08-24
Neues Angebot Jetzt kaufen