Learn More
Fisherbrand™ Q705 Ultraschallgerät ohne Sonde
Garantiert einen effizienteren Betrieb, Konsistenz von Probe zu Probe und vor allem ein zuverlässiges Endergebnis. Fisherbrand™ Q705 Ultraschallgerät ohne Sonde ist eines der technologisch modernsten Ultraschallgeräte, das heute erhältlich ist.
Marke: Fisherbrand™ FB705AEUK-220
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Volle Regelung der Amplitude über einen Bereich von 1 bis 100 %
- Es können Verarbeitungszeiten, Impuls Ein/Au und Speicher programmiert werden
- Optionale Sonde für die Temperaturüberwachung
- Bleifrei
- Es können verschiedene Programme nacheinander ausgeführt werden
- Anzeige der Gesamtenergieabgabe
- Überlastschutz
Spezifikation
110 V | |
700 W | |
Generator, Umrichter, Netzkabel, Umrichtersatz, Schraubenschlüsselsatz |
20 kHz | |
387 x 203 x 216 mm (15,25 x 8 x 8,5 in.) | |
Q705. |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Q705 Ultraschallgerät ohne Sonde > Fassungsvermögen: 0.2 bis 1000 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur