Learn More
Fisherbrand™ Q705 Ultraschallgerät mit Sonde
Dieses leistungsstarke Ultraschallgerät eignet sich für alle Anwendungsbereiche und Probenvolumen. Fisherbrand™ Ultraschallgeräte eignen sich optimal für Zellaufschluss, Nanopartikel-Dispersion, DNA-Scheren/ChIP und Homogenisierung.
Marke:  Fisherbrand™ FB705EUK-220
Artikelnummer. 12931151
  • 7340.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 14-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • 700 W
  • Touchscreen-Steuerung
  • 10 programmierbare Speicherplätze
  • Programmierbar von 1 Sekunde bis 99 Stunden
  • Überlastschutz
  • Temperaturüberwachung
  • Amplitudensteuerung von 1 bis 100 %
  • Verarbeitungsvolumen von 0.2 ml bis 1 l
Spezifikation
Spezifikation
230 V
20 kHz
387 x 203 x 216 mm (15,25 x 8 x 8,5 in.)
230V, 50/60Hz
700 W
Q705.
Dokumentation
Flyers
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Q705 Ultraschallgerät mit Sonde > Fassungsvermögen: 0,2 bis 1000 ml