Learn More
Hamilton™ Reiniger für Spritzen der Serie 7000
Entwickelt für die Reinigung von Microliter-Spritzen der 7000 Serie mittels Wärme
268.00 CHF - 1375.00 CHF
Spezifikation
Länge (angloamerikanisch) | 6 in. |
---|---|
Länge (metrisch) | 15.24 cm |
Produkttyp | Spritzenreiniger |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Reinigung Microliter Spritzen der Serie 7000 |
Produktcode | Marke | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11590282
|
Hamilton™
76610 |
120 V |
268.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10047842
|
Hamilton™
76615 |
240 V |
1375.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Hitze entfernt jegliches Kontaminationslösungsmittel von der Nadel und verhindert Kreuzkontamination
- Vakuumquelle kann hinzugefügt werden, um eventuelle Rückstände zu entfernen
- Mikroliter- und gasdichte Spritzen können auch gereinigt werden, wenn ein Spannungswiderstand hinzugefügt wird, um die Kammertemperatur zu verringern
Spezifikation
6 in. | |
15.24 cm | |
Spritzenreiniger | |
Reinigung Microliter Spritzen der Serie 7000 |