Learn More
Hamilton™ Reiniger für Spritzen der Serie 7000
Entwickelt für die Reinigung von Microliter-Spritzen der 7000 Serie mittels Wärme
Marke:  Hamilton™ 76615
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10047842
  • 1375.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 28-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Hitze entfernt jegliches Kontaminationslösungsmittel von der Nadel und verhindert Kreuzkontamination
  • Vakuumquelle kann hinzugefügt werden, um eventuelle Rückstände zu entfernen
  • Mikroliter- und gasdichte Spritzen können auch gereinigt werden, wenn ein Spannungswiderstand hinzugefügt wird, um die Kammertemperatur zu verringern
Spezifikation
Spezifikation
6 in.
Spritzenreiniger
Reinigung Microliter Spritzen der Serie 7000
15.24 cm
240 V