Learn More
Hamilton™ Reiniger für Spritzen der Serie 7000
Entwickelt für die Reinigung von Microliter-Spritzen der 7000 Serie mittels Wärme
Marke: Hamilton™ 76610
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Hitze entfernt jegliches Kontaminationslösungsmittel von der Nadel und verhindert Kreuzkontamination
- Vakuumquelle kann hinzugefügt werden, um eventuelle Rückstände zu entfernen
- Mikroliter- und gasdichte Spritzen können auch gereinigt werden, wenn ein Spannungswiderstand hinzugefügt wird, um die Kammertemperatur zu verringern
Spezifikation
6 in. | |
Spritzenreiniger | |
Reinigung Microliter Spritzen der Serie 7000 |
15.24 cm | |
120 V |