Learn More
Hamilton™ 750 N 500μL DS (22/51/3)
Diese Spritzen-Serie eignet sich ideal zum Dispensieren von Volumina von 0.5 bis 500 μl.
75.70 CHF - 1895.00 CHF
Spezifikation
Material Borosilikatglas, Edelstahl
Anschlusstyp Zementiert
Mehr Spezifikationen ansehen
Includes: Eine in Serie produzierter Spritze Ihrer Wahl und ein Kalibrierzertifikat.
Produkte 3
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Kanülen-Gauge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Kanülen-Gauge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10569881
Unterlagen ansehen
Hamilton™
DS80465
25 μl 22 G
1895.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11528034
Unterlagen ansehen
Hamilton™
DS80865
500 μl 22 G
1895.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 03-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10680812
Unterlagen ansehen
Hamilton™
80350
10 μl 26 s ga.
75.70 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 26-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Die Original handmontierte Hamilton™ Spritze
  • Der Kolben aus Edelstahl passt in den Glaszylinder. Die Toleranz beträgt weniger als drei Tausendstel Millimeter
  • Unübertroffene Lebensdauer der Spritze
Spezifikation
Spezifikation
Borosilikatglas, Edelstahl
Zementiert
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hamilton™ 750 N 500μL DS (22/51/3)