Learn More
Hamilton™ 750 N 500μL DS (22/51/3)
Diese Spritzen-Serie eignet sich ideal zum Dispensieren von Volumina von 0.5 bis 500 μl.
Marke:  Hamilton™ 80350
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10680812
  • 75.70 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 23-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Eine in Serie produzierter Spritze Ihrer Wahl und ein Kalibrierzertifikat.
Beschreibung
Beschreibung
  • Die Original handmontierte Hamilton™ Spritze
  • Der Kolben aus Edelstahl passt in den Glaszylinder. Die Toleranz beträgt weniger als drei Tausendstel Millimeter
  • Unübertroffene Lebensdauer der Spritze
Spezifikation
Spezifikation
Nicht autoklavierbar
26 s ga.
0.13 mm
0.47 mm
Microliter
50 °C
2
1/Packung
Zementiert
Borosilikatglas, Edelstahl
0.13 mm
0.47 mm
2,75 in.
2000 psig (137,9 bar)
701
10 °C
10 μl
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hamilton™ 750 N 500μL DS (22/51/3) > Volumen: 10 μl; Gauge: 26s; Spitzentyp: 2