Learn More
Tocris Bioscience™ 7-Chlorokynurenic acid sodium salt
Potent competitive inhibitor of L-glutamate uptake. Sodium salt of 7-Chlorokynurenic acid (Cat. No. 0237)
170.00 CHF - 601.00 CHF
Spezifikation
Reinheit | >98% |
---|---|
Produkttyp | 7-Chlorokynurenic acid sodium salt |
Molekulargewicht | 245.59 |
Hemmstoffe | 7-Chlorokynurenic acid sodium salt |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
18025892
|
Tocris Bioscience™
3697/50 |
50 mg |
601.00 CHF
50 Milligramm |
Verfügbar ab: 27-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
18084182
|
Tocris Bioscience™
3697/10 |
10 mg |
170.00 CHF
10 Milligramm |
Verfügbar ab: 27-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
Sodium salt of 7-Chlorokynurenic acid (Cat.No. 0237), an NMDA receptor antagonist acting at the glycine site. Potent competitive inhibitor of L-glutamate transport into synaptic vesicles.Spezifikation
>98% | |
7-Chlorokynurenic acid sodium salt | |
245.59 | |
7-Chlorokynurenic acid sodium salt |
Nur für Forschungszwecke
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Tocris Bioscience™ 7-Chlorokynurenic acid sodium salt