Learn More
Tocris Bioscience™ 7-Chlorokynurenic acid sodium salt
Potent competitive inhibitor of L-glutamate uptake. Sodium salt of 7-Chlorokynurenic acid (Cat. No. 0237)
Marke:  Tocris Bioscience™ 3697/50
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 18025892
  • 601.00 CHF / 50 Milligramm
Verfügbar ab: 29-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
7-Chlorokynurenic acid sodium salt is a sodium salt of 7-Chlorokynurenic acid (Cat.No. 0237), an NMDA receptor antagonist acting at the glycine site. Potent competitive inhibitor of L-glutamate transport into synaptic vesicles.
Spezifikation
Spezifikation
>98%
7-Chlorokynurenic acid sodium salt
7-Chlorokynurenic acid sodium salt
50 mg
245.59
Nur für Forschungszwecke