Learn More
7-Aza-1H-benzotriazol-1-yloxytris-(dimethylamino)-phosphonium Hexafluorphosphat, ≥ 98 %, Thermo Scientific™
71.66 CHF - 236.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 156311-85-2 |
---|---|
Summenformel | C11H21F6N7OP2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 443.275 |
MDL-Nummer | MFCD09263289 |
InChI-Schlüssel | RQBNNDQCKMIUQJ-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 3h-1,2,3 triazolo 4,5-b pyridin-3-yl oxy tris dimethylamino phosphonium hexafluorophosphate v, 7-azabenzotriazol-1-yloxytris dimethylamino phosphonium hexafluorophosphate, 7-azabenzotriazol-1-yloxytris dimethylamino phosph, 7-aza-1h-benzotriazol-1-yloxytris dimethylamino phosphonium hexafluorophosphate, acmc-20alxg, tris dimethylamino 3h-1,2,3-triazolo 4,5-b pyridin-3-yloxy phosphonium hexafluorophosphate, ksc173q2f, 7-azabenzotriazol-1-yloxytris dimethyamino phosphonium hexafluorosphate, 7-azabenzotriazol-1-yloxy tris dimethylamino phosphonium hexafluorophosphate, 7-aza-1h-benzotriazol-1-yloxytris dimethylamino phosphonium hexafluorophosphate, 98+% |
PubChem CID | 21894514 |
IUPAC-Name | Tris(Dimethylamino)-(Triazolo[4,5-b]Pyridin-3-yloxy)Phosphanium;Hexafluorphosphat |
SMILES | CN(C)[P+](N(C)C)(N(C)C)ON1C2=C(C=CC=N2)N=N1.F[P-](F)(F)(F)(F)F |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11352469
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H26609.03 |
1 g | N/A | N/A | N/A | |||||
11362469
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H26609.06 |
5 g |
236.00 CHF
5 Gramm |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
156311-85-2 | |
443.275 | |
RQBNNDQCKMIUQJ-UHFFFAOYSA-N | |
21894514 | |
CN(C)[P+](N(C)C)(N(C)C)ON1C2=C(C=CC=N2)N=N1.F[P-](F)(F)(F)(F)F |
C11H21F6N7OP2 | |
MFCD09263289 | |
3h-1,2,3 triazolo 4,5-b pyridin-3-yl oxy tris dimethylamino phosphonium hexafluorophosphate v, 7-azabenzotriazol-1-yloxytris dimethylamino phosphonium hexafluorophosphate, 7-azabenzotriazol-1-yloxytris dimethylamino phosph, 7-aza-1h-benzotriazol-1-yloxytris dimethylamino phosphonium hexafluorophosphate, acmc-20alxg, tris dimethylamino 3h-1,2,3-triazolo 4,5-b pyridin-3-yloxy phosphonium hexafluorophosphate, ksc173q2f, 7-azabenzotriazol-1-yloxytris dimethyamino phosphonium hexafluorosphate, 7-azabenzotriazol-1-yloxy tris dimethylamino phosphonium hexafluorophosphate, 7-aza-1h-benzotriazol-1-yloxytris dimethylamino phosphonium hexafluorophosphate, 98+% | |
Tris(Dimethylamino)-(Triazolo[4,5-b]Pyridin-3-yloxy)Phosphanium;Hexafluorphosphat |
Spezifikation
7-Aza-1H-benzotriazol-1-yloxytris(dimethylamino)phosphonium hexafluorophosphate | |
∽180°C (decomposition) | |
MFCD09263289 | |
RQBNNDQCKMIUQJ-UHFFFAOYSA-N | |
Tris(Dimethylamino)-(Triazolo[4,5-b]Pyridin-3-yloxy)Phosphanium;Hexafluorphosphat | |
21894514 | |
≥98% |
156311-85-2 | |
C11H21F6N7OP2 | |
3h-1,2,3 triazolo 4,5-b pyridin-3-yl oxy tris dimethylamino phosphonium hexafluorophosphate v, 7-azabenzotriazol-1-yloxytris dimethylamino phosphonium hexafluorophosphate, 7-azabenzotriazol-1-yloxytris dimethylamino phosph, 7-aza-1h-benzotriazol-1-yloxytris dimethylamino phosphonium hexafluorophosphate, acmc-20alxg, tris dimethylamino 3h-1,2,3-triazolo 4,5-b pyridin-3-yloxy phosphonium hexafluorophosphate, ksc173q2f, 7-azabenzotriazol-1-yloxytris dimethyamino phosphonium hexafluorosphate, 7-azabenzotriazol-1-yloxy tris dimethylamino phosphonium hexafluorophosphate, 7-aza-1h-benzotriazol-1-yloxytris dimethylamino phosphonium hexafluorophosphate, 98+% | |
CN(C)[P+](N(C)C)(N(C)C)ON1C2=C(C=CC=N2)N=N1.F[P-](F)(F)(F)(F)F | |
443.275 | |
443.27 |
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Kühl lagern