Learn More
7-Aza-1H-benzotriazol-1-yloxytris-(dimethylamino)-phosphonium Hexafluorphosphat, ≥ 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11352469
1 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 156311-85-2
Summenformel C11H21F6N7OP2
Molekulargewicht (g/mol) 443.275
MDL-Nummer MFCD09263289
InChI-Schlüssel RQBNNDQCKMIUQJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3h-1,2,3 triazolo 4,5-b pyridin-3-yl oxy tris dimethylamino phosphonium hexafluorophosphate v, 7-azabenzotriazol-1-yloxytris dimethylamino phosphonium hexafluorophosphate, 7-azabenzotriazol-1-yloxytris dimethylamino phosph, 7-aza-1h-benzotriazol-1-yloxytris dimethylamino phosphonium hexafluorophosphate, acmc-20alxg, tris dimethylamino 3h-1,2,3-triazolo 4,5-b pyridin-3-yloxy phosphonium hexafluorophosphate, ksc173q2f, 7-azabenzotriazol-1-yloxytris dimethyamino phosphonium hexafluorosphate, 7-azabenzotriazol-1-yloxy tris dimethylamino phosphonium hexafluorophosphate, 7-aza-1h-benzotriazol-1-yloxytris dimethylamino phosphonium hexafluorophosphate, 98+%
PubChem CID 21894514
IUPAC-Name Tris(Dimethylamino)-(Triazolo[4,5-b]Pyridin-3-yloxy)Phosphanium;Hexafluorphosphat
SMILES CN(C)[P+](N(C)C)(N(C)C)ON1C2=C(C=CC=N2)N=N1.F[P-](F)(F)(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 7-Aza-1H-benzotriazol-1-yloxytris(dimethylamino)phosphonium hexafluorophosphate
Schmelzpunkt ∽180°C (decomposition)
Menge 1 g
Formelmasse 443.27
Reinheit (%) ≥98%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
7-Aza-1H-benzotriazol-1-yloxytris-(dimethylamino)-phosphonium Hexafluorphosphat, ≥ 98 %, Thermo Scientific™ >