Learn More
Masterflex™ DURCHFLUSSM. PTFE GLASS
Marke: Masterflex™ 32044-57
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Durchflussmesser mit variablem Bereich | |
PTFE, Glas | |
1/8 Zoll NPT (F) | |
Für hochreine Anwendungen mit Flexibilität für eine Vielzahl von Gasen | |
65 mm |
±2% (Endwert) | |
100 psi | |
122 ml/min CO2, 94 ml/min O2, 113 ml/min N2, 86 ml/min AR, 284 ml/min H2. | |
± 0,25 % | |
65 °C |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Masterflex™ DURCHFLUSSM. PTFE GLASS > Nenndruck:Gehäuse 100psi
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur