Learn More
Ratiolab™ 60 ml Mehrzweckbehälter
Die besten Rundbehälter für die Probenahme oder Lagerung von Paste oder Pulvermedizin.
Marke:  Ratiolab™ 5926060
Artikelnummer. 15770847
  • 265.00 CHF / 350 Stück
Verfügbar ab: 04-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Hergestellt aus Polypropylen
  • Die Behälter sind weiß, um sie leicht zu identifizieren und mit einem Stift zu kennzeichnen
  • Geeignet für die Lagerung in Tiefkühlgeräten
  • Autoklavierbar bei 121 °C
  • Lebensmittelecht
  • Separater, nicht steriler Schraubverschluss im Lieferumfang enthalten
  • Lieferung 350 Stück pro Packung
Spezifikation
Spezifikation
Weiß
Polypropylen
350/Pckg.
Weiß
Polypropylen
Ja
Schraubverschluss
60 ml
Mehrzweckbehälter
Probenahme, Aufbewahrung
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Ratiolab™ 60 ml Mehrzweckbehälter > 60 ml