Learn More
Thermo Scientific™ S100-AT3 Festwinkelrotor
Mit dem Thermo Scientific™ S100-AT3 Festwinkelrotor verarbeiten Sie Ihre Proben bei 100.000 U/min noch effizienter.
Marke:  Thermo Scientific™ 45585
22009.50 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24069" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 12161660
  • 22009.50 CHF / 1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Mit dem Thermo Scientific™ S100-AT3 Festwinkelrotor verarbeiten Sie Ihre Proben bei 100.000 U/min noch effizienter.
Merkmale:
  • Festwinkelrotor (30°) aus Titan
  • Kapazität: 20 x 0,2 ml
  • Max. Drehzahl/RZB: 100.000 U/min/435.630 × g
  • K-Faktor: 7
Kompatibel mit:
Thermo Scientific Sorvall MTX 150 Mikro-Ultrazentrifugen-Serie, MX Serie Stand-Mikro-Ultrazentrifugen-Serie
Empfohlen für:
  • Mehrfache Mikro-Proben-Pelletierung
  • Analytische Isolierung von Lipoprotein
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
S100-AT3 Festwinkelrotor
Festwinkelrotor
435.630 × g
39 mm
7
7 mm
Thermo Scientific™ Sorvall™ MTX und MX Plus Mikro-Ultrazentrifugen
383.131 × g
Titan
20 x 0,2 ml
100.000 U/min
29,6 mm
20 mm
1,1 lb. (0,49 kg)
30°
330.632 × g
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer341824 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/04/2021 Catalog Number45585
Name des Produkts
Thermo Scientific™ S100-AT3 Festwinkelrotor > Festwinkelrotor S100-AT3