Learn More
Thermo Scientific™ Highconic™ Festwinkel-Rotoradapter mit 6 Plätzen
Für Röhrchen bis 50 ml
116.58 CHF - 131.66 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | HiGhConic™ Festwinkelrotor |
---|
Benötigt: Für 50 ml-Kegeladapter 75-007-556 werden Gummiunterlagen benötigt (im Lieferumfang der Becher enthalten). Bei Verwendung von Adaptern aller anderen Größen sind die Unterlagen zu entfernen.
Produktcode | Marke | Röhrchentyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Röhrchentyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10107881
|
Thermo Scientific™
76002905 |
Mikroröhrchen |
130.65 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10676373
|
Thermo Scientific™
75003102 |
Konisch |
116.58 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10085060
|
Thermo Scientific™
76002906 |
16 ml-Röhrchen |
131.66 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10318612
|
Thermo Scientific™
75003103 |
Konisch |
122.61 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Highconic Festwinkel-Rotoradapter mit 6 Plätzen
Die Adapter sind mit Röhrchen oder Mikroröhrchen mit rundem oder konischem Boden kompatibel.
Bestellinformation
Die Adapter werden einzeln verkauft; bestellen Sie die richtige Menge für die Ausrüstung des Rotors.
Spezifikation
HiGhConic™ Festwinkelrotor |