Learn More
Thermo Scientific™ Highconic™ Festwinkel-Rotoradapter mit 6 Plätzen
Für Röhrchen bis 50 ml
Marke: Thermo Scientific™ 75003102
108.10 CHF gültig bis 2025-07-04
Benutzen Sie den Promotions-Code "24147" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Requires : Für 50 ml-Kegeladapter 75-007-556 werden Gummiunterlagen benötigt (im Lieferumfang der Becher enthalten). Bei Verwendung von Adaptern aller anderen Größen sind die Unterlagen zu entfernen.
Beschreibung
Highconic Festwinkel-Rotoradapter mit 6 Plätzen
- Die Adapter sind für Röhrchen mit rundem oder konischem Boden und Mikroröhrchen geeignet.
- Rotoradapter funktionieren mit Highconic™ Festwinkelrotoren
- Passend für Röhrchen bis zu 50 ml
Bestellinformation
Die Adapter werden einzeln verkauft; bestellen Sie die richtige Menge für die Ausrüstung des Rotors.
Spezifikation
Rotoradapter | |
50 mL | |
50 mL |
Konisch | |
HiGhConic™ Festwinkelrotor |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Tage
68Stunden
0Minuten
19Sekunden
26Neues Angebot Sparen Sie bis zu 85%