Learn More
6-Benzylaminopurin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1214-39-7 | C12H11N5 | 225.26 g/mol
41.25 CHF - 257.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 1214-39-7
Summenformel C12H11N5
Molekulargewicht (g/mol) 225.26
MDL-Nummer MFCD00005572
InChI-Schlüssel NWBJYWHLCVSVIJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-benzylaminopurine, benzyladenine, n6-benzyladenine, n-benzyladenine, n-benzyl-9h-purin-6-amine, 6-benzyladenine, 6-benzylamino purine, cytokinin b, adenine, n-benzyl, 6-bap
PubChem CID 62389
ChEBI CHEBI:29022
IUPAC-Name N-Benzyl-7H-purin-6-amin
SMILES C(NC1=C2NC=NC2=NC=N1)C1=CC=CC=C1
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10637542
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
226410010
1 g Glasflasche
41.25 CHF
1 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10328170
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
226410050
5 g Glasflasche
118.00 CHF
5 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10073383
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
226410250
25 g Glasflasche
257.00 CHF
25 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
6-Benzylaminopurin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals