Learn More
6-Benzylaminopurin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10637542
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
6-Benzylaminopurin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10637542
1 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10637542
Marke: Thermo Scientific Acros 226410010
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 1214-39-7 | C12H11N5 | 225.26 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1214-39-7
Summenformel C12H11N5
Molekulargewicht (g/mol) 225.26
MDL-Nummer MFCD00005572
InChI-Schlüssel NWBJYWHLCVSVIJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-benzylaminopurine, benzyladenine, n6-benzyladenine, n-benzyladenine, n-benzyl-9h-purin-6-amine, 6-benzyladenine, 6-benzylamino purine, cytokinin b, adenine, n-benzyl, 6-bapMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 62389
ChEBI CHEBI:29022
IUPAC-Name N-Benzyl-7H-purin-6-amin
SMILES C(NC1=C2NC=NC2=NC=N1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Benzylaminopurine
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 229.0°C to 233.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Verlust bei Trocknung 0.5% max.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Beilstein 26, IV, 3575
Formelmasse 225.25
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0468080 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/02/2025 Catalog Number226410050,10328170,226410250,226410010
ChargennummerA0462420 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/05/2024 Catalog Number226410050,226410250,226410010
ChargennummerA0456590 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/09/2023 Catalog Number226410050,226410250,226410010
ChargennummerA0453191 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number226410050,226410250,226410010
ChargennummerA0450228 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Catalog Number226410050,226410250,226410010
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 6-Benzylaminopurine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
6-Benzylaminopurin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >