Learn More
Invitrogen™ iBind™ Flex Western-Gerät
Ermöglicht eine bessere Antigen-Antikörper-Interaktion und einen verbesserten Durchfluss von Lösungen zwischen iBind™-Karte und Membran und sorgt so für eine maximale Interaktion zwischen Protein und Antikörper
3710.00 CHF - 6300.00 CHF
Spezifikation
Fassungsvermögen | 1 Midi-Blot, 6 vertikal geschnittene Strip-Blots, 2 Mini-Blots |
---|---|
Nachweisverfahren | Chromogen, chemolumineszierend, fluoreszierend |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Western Blot |
Membrane Compatibility | Nitrozellulose, PVDF |
Produktlinie | iBind Flex |
Produktcode | Marke | Typ | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Typ | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15357268
|
Invitrogen™
SLF2000 |
Western-Apparatur | Rolle |
3710.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17134609
|
Invitrogen™
SLF20002PK |
Western-Apparatur |
6300.00 CHF
2 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Das iBind™ Flex Western-System bietet eine automatisierte Western-Blot-Verarbeitung und kann verschiedene Blotting-Formate wie Midi, Mini und vertikal geschnittene Streifen verarbeiten. Alle Blockierungen, Antikörperinkubationen und Waschschritte während der Immundetektion basieren auf der Sequential Lateral Flow (SLF)-Technologie und werden freihändig durchgeführt. Im Vergleich zu manuellen Methoden benötigt das iBind Flex Western System weniger Primärantikörper, ermöglicht reproduzierbare Ergebnisse und ist mit nachgeschalteten Nachweisprotokollen kompatibel.Merkmale des Invitrogen™ iBind™ Flex Western System:
- Flexible Optionen — Optimierung von Antikörperverbrauch, Formatänderung und Reduktion des Zeitaufwands
- Kosteneinsparung — bis zu 80 % weniger Primärantikörper erforderlich
- Reproduzierbarkeit — die automatische Verarbeitung sorgt für eine verbesserte Blot-zu-Blot-Konsistenz
Spezifikation
1 Midi-Blot, 6 vertikal geschnittene Strip-Blots, 2 Mini-Blots | |
Western Blot | |
iBind Flex | |
1 Midi-Blot, 6 vertikal geschnittene Strip-Blots, 2 Mini-Blots | |
Raumtemperatur |
Chromogen, chemolumineszierend, fluoreszierend | |
Nitrozellulose, PVDF | |
ca. 2,5 Std. | |
Western-Apparatur |