Learn More
Invitrogen™ iBind™ Flex Western-Gerät
Ermöglicht eine bessere Antigen-Antikörper-Interaktion und einen verbesserten Durchfluss von Lösungen zwischen iBind™-Karte und Membran und sorgt so für eine maximale Interaktion zwischen Protein und Antikörper
Marke: Invitrogen™ SLF20002PK
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Das iBind™ Flex Western-System bietet eine automatisierte Western-Blot-Verarbeitung und kann verschiedene Blotting-Formate wie Midi, Mini und vertikal geschnittene Streifen verarbeiten. Alle Blockierungen, Antikörperinkubationen und Waschschritte während der Immundetektion basieren auf der Sequential Lateral Flow (SLF)-Technologie und werden freihändig durchgeführt. Im Vergleich zu manuellen Methoden benötigt das iBind Flex Western System weniger Primärantikörper, ermöglicht reproduzierbare Ergebnisse und ist mit nachgeschalteten Nachweisprotokollen kompatibel.Merkmale des Invitrogen™ iBind™ Flex Western System:
- Flexible Optionen — Optimierung von Antikörperverbrauch, Formatänderung und Reduktion des Zeitaufwands
- Kosteneinsparung — bis zu 80 % weniger Primärantikörper erforderlich
- Reproduzierbarkeit — die automatische Verarbeitung sorgt für eine verbesserte Blot-zu-Blot-Konsistenz
Spezifikation
Bei Raumtemperatur lagern. | |
Chromogen, chemolumineszierend, fluoreszierend | |
Nitrozellulose, PVDF | |
ca. 2,5 Std. | |
Western-Apparatur | |
Horizontal |
1 Midi-Blot, 6 vertikal geschnittene Strip-Blots, 2 Mini-Blots | |
Western Blot | |
iBind Flex | |
1 Midi-Blot, 6 vertikal geschnittene Strip-Blots, 2 Mini-Blots | |
2 devices | |
Raumtemperatur |