Learn More
Labcon 50 mL ViewPoint™ Centrifuge Thermochromic Tubes
GREENER_CHOICE
Reversibly transition from clear to light blue at 4°C with full dark blue transition at 0°C
26.10 CHF - 69.40 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD-Konformität
Verschlussfarbe Violett
Farbe Farbwechsel von „klar zu blau“ bei 0 bis 4 °C
Kapazität (metrisch) 50 mL
Einwegprodukt Ja
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Anzahl pro Packung Sterilität Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Anzahl pro Packung Sterilität Preis Menge & Verfügbarkeit  
16639842
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Labcon
3220-320-006-9
10/IntegraPack™ Beutel Unsteril
69.40 CHF
50 Stück
Verfügbar ab: 06-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16649842
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Labcon
3220-325-006-9
10/IntegraPack™ Beutel Steril Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
16659842
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Labcon
3220-335-008-9
25 Stck./Gestell Steril
26.10 CHF
25 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Real-time temperature signaling
  • Reversibly transition from clear to light blue at 4°C with full dark blue transition at 0°C
  • With attached flat screw caps
  • Black graduations and white writing surface
  • ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
  • Sperm Motility Assay (SMA) Mouse Embryo Assay (MEA) validated safe for cell culture
  • Polypropylene USP Class VI resin
  • Centrifuging to 12,500 x G
  • Freezable to -80°C
  • Made in USA
Spezifikation
Spezifikation
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD-Konformität
Farbwechsel von „klar zu blau“ bei 0 bis 4 °C
Ja
Raumtemperatur
115 mm
Konisch
29 mm
Konisches Zentrifugenröhrchen
Violett
50 mL
ViewPoint™
Autoklavierbar
29 mm
Ja
5 bis 45 in Schritten von 1
12.500 × g