Learn More
Labcon 50 mL ViewPoint™ Centrifuge Thermochromic Tubes
GREENER_CHOICE
Reversibly transition from clear to light blue at 4°C with full dark blue transition at 0°C
Marke:  Labcon 3220-325-006-9
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16649842
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Temperatursignalisierung in Echtzeit
  • Umkehrbarer Übergang von klar zu hellblau bei 4 °C mit vollem dunkelblauem Übergang bei 0 °C
  • Mit befestigten flachen Schraubverschlüssen
  • Schwarze Graduierungen und weiße Schreibfläche
  • ATP, RNase/DNase und frei von Endotoxin (nichtpyrogen)
  • Spermienmotilitäts-Assay (SMA) Maus-Embryo-Assay (MEA), als sicher für Zellkulturen validiert
  • Polypropylen USP Klasse VI Harz
  • Zentrifugation bis 12.500 x G
  • Einfrierbar bis -80 °C
  • Hergestellt in den USA
Spezifikation
Spezifikation
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD-Konformität
Farbwechsel von „klar zu blau“ bei 0 bis 4 °C
Ja
10/IntegraPack™ Beutel
10/IntegraPack™ Beutel
ViewPoint™
Autoklavierbar
29 mm
Schraubverschluss mit integriert eingeformter Elastomerdichtung
29 mm
Konisches Zentrifugenröhrchen
Violett
50 mL
Polypropylen-USP-Klasse VI Harz
10 Röhrchen/IntegraPack™ Beutel/5 Beutel/Packung/10 Packung/Gehäuse
Steril
Raumtemperatur
115 mm
Konisch
Ja
5 bis 45 in Schritten von 1
12.500 × g