Learn More
Labcon 50 mL ViewPoint™ Centrifuge Thermochromic Tubes
Reversibly transition from clear to light blue at 4°C with full dark blue transition at 0°C
Marke: Labcon 3220-320-006-9
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Temperatursignalisierung in Echtzeit
- Umkehrbarer Übergang von klar zu hellblau bei 4 °C mit vollem dunkelblauem Übergang bei 0 °C
- Mit befestigten flachen Schraubverschlüssen
- Schwarze Graduierungen und weiße Schreibfläche
- ATP, RNase/DNase und frei von Endotoxin (nichtpyrogen)
- Spermienmotilitäts-Assay (SMA) Maus-Embryo-Assay (MEA), als sicher für Zellkulturen validiert
- Polypropylen USP Klasse VI Harz
- Zentrifugation bis 12.500 x G
- Einfrierbar bis -80 °C
- Hergestellt in den USA
Spezifikation
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD-Konformität | |
Farbwechsel von „klar zu blau“ bei 0 bis 4 °C | |
Ja | |
10/IntegraPack™ Beutel | |
10/IntegraPack™ Beutel | |
ViewPoint™ | |
Autoklavierbar | |
29 mm | |
Schraubverschluss mit integriert eingeformter Elastomerdichtung | |
29 mm | |
Konisches Zentrifugenröhrchen |
Violett | |
50 mL | |
Polypropylenharz | |
10 Röhrchen/IntegraPack™ Beutel/5 Beutel/Packung/10 Packung/Gehäuse | |
Unsteril | |
Raumtemperatur | |
115 mm | |
Konisch | |
Ja | |
5 bis 45 in Schritten von 1 | |
12.500 × g |