Learn More
5-Sulfosalicylsäure-Dihydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11465533
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
5-Sulfosalicylsäure-Dihydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11465533
1000 g
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
Artikelnummer. 11465533
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A13461.0B
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 5965-83-3 | C9H14O6S | 250.27 g/mol
5-Sulfosalicylsäure-Dihydrat kann zur Quantifizierung von Doxorubicin verwendet werden, das aus PEGyliertem Liposomal-Doxorubicin (Doxil) und seinem Hauptmetabolit im menschlichen Plasma mittels HPLC abgeleitet wurde. Es kann zur Herstellung von Poly[[tris(di-2-pyridylamin)tris([?]-5-sulfonatosalicylato)-trikupfer(II)]-Trihydrat] verwendet werden. Wird auch als Zwischensynthese von Schüttgütern, Tensiden und Additiven für Schmierfett verwendet.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
5-Sulfosalicylsäure-Dihydrat kann zur Quantifizierung von Doxorubicin verwendet werden, das aus PEGyliertem Liposomal-Doxorubicin (Doxil) und seinem Hauptmetabolit im menschlichen Plasma mittels HPLC abgeleitet wurde. Es kann zur Herstellung von Poly[[tris(di-2-pyridylamin)tris([μ]-5-sulfonatosalicylato)trikupfer(II)] Trihydrat] verwendet werden. Wird auch als Zwischensynthese von Schüttgütern, Tensiden und Additiven für Schmierfett verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich
Hinweise
Lichtempfindlich, im Dunkeln aufbewahren. Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Von starken Basen und Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5965-83-3
Summenformel C9H14O6S
Molekulargewicht (g/mol) 250.27
MDL-Nummer MFCD00007508,MFCD00149540
InChI-Schlüssel NFYHZVWMQHQKRU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hydroxy-5-sulfobenzoic acid dihydrate, 5-sulfosalicylic acid dihydrate, sulfosalicylic acid dihydrate, benzoic acid, 2-hydroxy-5-sulfo-, dihydrate, unii-09ngq462s6, 2-hydroxy-5-sulfobenzoic acid, hydrate, hydrate, 5-sulfosalicylsyre, 5-sulfosalicylsaeure, salicylic acid, 5-sulfo-, dihydrate, acmc-1aymdMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 2723734
SMILES C.C.OC(=O)C1=CC(=CC=C1O)S(O)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Sulfosalicylic acid dihydrate
Schmelzpunkt 103°C to 112°C
Prozentgehaltsbereich 99%
Geruch Pungent
Menge 1000 g
UN-Nummer UN2585
Beilstein 650741
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Merck Index 14,8964
Löslichkeitsinformationen Soluble in water
IUPAC-Name 2-Hydroxy-5-sulfobenzoesäure; bis(Methan)
Formelmasse 254.22 (218.19 Anhydrous)
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0463231 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/02/2025 Catalog NumberA13461.0B,A13461.18,A13461.30
ChargennummerA0461742 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2024 Catalog NumberA13461.0B,A13461.18,A13461.30
Chargennummer10240520 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/10/2023 Catalog NumberA13461.0B,A13461.18,A13461.30
Chargennummer10243407 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/09/2022 Catalog NumberA13461.0B,A13461.18,A13461.30
Chargennummer10243064 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/08/2022 Catalog NumberA13461.0B,A13461.18,A13461.30
compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
5-Sulfosalicylsäure-Dihydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >