Learn More
Thermo Scientific Chemicals 5-Sulfosalicylsäuredihydrat, +99 %
CAS: 5965-83-3 | C9H14O6S | 250.27 g/mol
Marke: Thermo Scientific Chemicals 268790010
136.33 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Indikator
Spezifikation
5-Sulfosalicylic acid dihydrate | |
5965-83-3, 97-05-2 | |
100.0 | |
Weiß | |
99+% | |
C9H14O6S | |
1 kg | |
01,1118 | |
2-hydroxy-5-sulfobenzoic acid dihydrate, 5-sulfosalicylic acid dihydrate, sulfosalicylic acid dihydrate, benzoic acid, 2-hydroxy-5-sulfo-, dihydrate, unii-09ngq462s6, 2-hydroxy-5-sulfobenzoic acid, hydrate, hydrate, 5-sulfosalicylsyre, 5-sulfosalicylsaeure, salicylic acid, 5-sulfo-, dihydrate, acmc-1aymd | |
NFYHZVWMQHQKRU-UHFFFAOYSA-N | |
2-Hydroxy-5-Sulfobenzoesäure;dihydrat | |
2723734 | |
99+% |
p.a. | |
99.0 | |
106.0°C to 110.0°C | |
Echt | |
Kunststoffflasche | |
MFCD00007508,MFCD00149540 | |
11, 411 | |
15, 9094 | |
Solubility in water: 127g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether | |
C.C.OC(=O)C1=CC(=CC=C1O)S(O)(=O)=O | |
250.27 | |
254.22 | |
Kristallpulver |
Sicherheit und Handhabung
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0464037 | Analysenzertifikat | 27/06/2024 | 268792500,268790010 |
A0458639 | Analysenzertifikat | 19/12/2023 | 268792500,268790010 |
A0449028 | Analysenzertifikat | 05/01/2023 | 268792500,268790010 |
A0410320 | Analysenzertifikat | 13/12/2022 | 268792500,268790010 |
A0405376 | Analysenzertifikat | 13/12/2022 | 268792500,268790010 |