Learn More
Wheaton™ Rautenförmiges Wägeschiffchen, 5 ml
Wägeschiffchen mit glatter Oberfläche und abgerundeten Ecken, die präzises Wiegen und kontrolliertes Ausgießen von flüssigen, pulverförmigen oder körnigen Proben ermöglichen.
1025.00 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
---|---|
Bodenform | Diamantförmig |
Kapazität (metrisch) | 5 mL |
Einwegprodukt | Ja |
Material | Hochschlagfestes Polystyrol |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16425019
|
Wheaton™
DS5B/AS |
Schwarz |
1025.00 CHF
30000 Stück |
Verfügbar ab: 10-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16435019
|
Wheaton™
DS5W/AS |
Weiß |
1025.00 CHF
30000 Stück |
Verfügbar ab: 09-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Antistatisch
- Verhindert die Probenretention
- Rautenförmiger Boden
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
5 mL | |
Hochschlagfestes Polystyrol | |
Waagen | |
1000 |
Diamantförmig | |
Ja | |
Unsteril | |
30000 | |
55 x 35 mm |