Learn More
Wheaton™ Rautenförmiges Wägeschiffchen, 5 ml
Wägeschiffchen mit glatter Oberfläche und abgerundeten Ecken, die präzises Wiegen und kontrolliertes Ausgießen von flüssigen, pulverförmigen oder körnigen Proben ermöglichen.
Marke:  Wheaton™ DS5W/AS
899.31 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16435019
  • 1025.00 CHF / 30000 Stück
Verfügbar ab: 09-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Antistatisch
  • Verhindert die Probenretention
  • Rautenförmiger Boden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Nicht autoklavierbar
5 mL
Ja
Unsteril
30000
55 x 35 mm
Diamantförmig
Weiß
Hochschlagfestes Polystyrol
Waagen
1000