Learn More
Wheaton™ Rautenförmiges Wägeschiffchen, 5 ml
Wägeschiffchen mit glatter Oberfläche und abgerundeten Ecken, die präzises Wiegen und kontrolliertes Ausgießen von flüssigen, pulverförmigen oder körnigen Proben ermöglichen.
Marke: Wheaton™ DS5B/AS
899.31 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Antistatisch
- Verhindert die Probenretention
- Rautenförmiger Boden
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
5 mL | |
Ja | |
Unsteril | |
30000 | |
55 x 35 mm |
Diamantförmig | |
Schwarz | |
Hochschlagfestes Polystyrol | |
Waagen | |
1000 |