Learn More
5-Methyl-1H-benzotriazol, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11443314
Verfügbar ab: 27-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
5-Methyl-1H-benzotriazol, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11443314
25 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Artikelnummer. 11443314
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A10615.14
Verfügbar ab: 27-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 136-85-6 | C7H7N3 | 133.15 g/mol
5-Methyl-1H-benzotriazole was used in determination of benzothiazoles and benzotriazoles in waste water samples by GC-MS. It is also used as a potential nitrification inhibitor of urea fertilizer in agricultural soils.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
5-Methyl-1H-benzotriazol wird bei der Bestimmung von Benzothiazolen und Benzotriazolen in Abwasserproben mittels GC-MS verwendet. Es wird auch als potentieller Nitrifikationshemmer von Harnstoffdünger in landwirtschaftlichen Böden eingesetzt.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform, Methanol, Wasser (6.0 g/l bei 25 °C), Ethanol und Toluol (leicht).
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 136-85-6
Summenformel C7H7N3
Molekulargewicht (g/mol) 133.15
MDL-Nummer MFCD00005702
InChI-Schlüssel LRUDIIUSNGCQKF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methyl-1h-benzotriazole, 5-methylbenzotriazole, tolutriazole, 5-tolyltriazole, 1h-benzotriazole, 5-methyl, 6-methylbenzotriazole, 5-methyl-1h-benzo d 1,2,3 triazole, 5-methyl-1,2,3-benzotriazole, 6-methyl-1,2,3-benzotriazole, t56 bmnnj g1Mehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 8705
ChEBI CHEBI:83455
IUPAC-Name 5-Methyl-2H-Benzotriazol
SMILES CC1=CC2=NNN=C2C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Methyl-1H-benzotriazole
Schmelzpunkt 77°C to 84°C
pH 5.3
Siedepunkt 210°C to 212°C (12 mmHg)
Geruch Geruchsneutral
Menge 25 g
Beilstein 116658
Löslichkeitsinformationen Soluble in chloroform,methanol,water (6.0g/L at 25°C),ethanol,and toluene (slightly).
Formelmasse 133.15
Reinheit (%) ≥98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerR13L013 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog NumberA10615.22,A10615.36,A10615.14
ChargennummerS13K054 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/07/2024 Catalog NumberA10615.22,A10615.14,A10615.36
ChargennummerN09K017 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/03/2024 Catalog NumberA10615.22,A10615.14,A10615.36
ChargennummerN14J050 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/10/2023 Catalog NumberA10615.22,A10615.14,A10615.36
ChargennummerR12I015 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/08/2022 Catalog NumberA10615.22,A10615.14,A10615.36
Name des Produkts
5-Methyl-1H-benzotriazol, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals >