Learn More
5-Methyl-1H-benzotriazol, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Beschreibung
5-Methyl-1H-benzotriazole was used in determination of benzothiazoles and benzotriazoles in waste water samples by GC-MS. It is also used as a potential nitrification inhibitor of urea fertilizer in agricultural soils.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
5-Methyl-1H-benzotriazol wird bei der Bestimmung von Benzothiazolen und Benzotriazolen in Abwasserproben mittels GC-MS verwendet. Es wird auch als potentieller Nitrifikationshemmer von Harnstoffdünger in landwirtschaftlichen Böden eingesetzt.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform, Methanol, Wasser (6.0 g/l bei 25 °C), Ethanol und Toluol (leicht).
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
5-Methyl-1H-benzotriazol wird bei der Bestimmung von Benzothiazolen und Benzotriazolen in Abwasserproben mittels GC-MS verwendet. Es wird auch als potentieller Nitrifikationshemmer von Harnstoffdünger in landwirtschaftlichen Böden eingesetzt.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform, Methanol, Wasser (6.0 g/l bei 25 °C), Ethanol und Toluol (leicht).
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 5-Methyl-1H-benzotriazole |
Schmelzpunkt | 77°C to 84°C |
pH | 5.3 |
Siedepunkt | 210°C to 212°C (12 mmHg) |
Geruch | Geruchsneutral |
Menge | 100 g |
Beilstein | 116658 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in chloroform,methanol,water (6.0g/L at 25°C),ethanol,and toluene (slightly). |
Formelmasse | 133.15 |
Reinheit (%) | ≥98% |