Learn More
5-Hydroxy-3,4-Dimethoxybenzoesäure, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
105.13 CHF - 313.48 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 8-1-1916 |
---|---|
Summenformel | C9H10O5 |
Molekulargewicht (g/mol) | 198.17 |
MDL-Nummer | MFCD00002508 |
InChI-Schlüssel | WFIBQVFJXGQICQ-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 3,4-dimethoxy-5-hydroxybenzoic acid, 5-hydroxy-3,4-dimethoxybenzoic acid, 5-hydroxyveratric acid, 3,4-o-dimethylgallic acid, 5-hydroxy veratric acid, chembl85234, 3,4-dimethoxy-5-hydroxy benzoic acid, acmc-20an2p, 3-hydroxy-4 5-dimethoxybenzoic acid, 3-hydroxy-4,5-dimethoxy-benzoic acid |
PubChem CID | 74709 |
IUPAC-Name | 3-hydroxy-4,5-dimethoxybenzoesäure |
SMILES | COC1=CC(=CC(=C1OC)O)C(=O)O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11327565
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L05708.MD |
250 mg |
105.13 CHF
250 Milligramm |
Verfügbar ab: 08-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11317565
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L05708.03 |
1 g |
313.48 CHF
1 Gramm |
Verfügbar ab: 08-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
8-1-1916 | |
198.17 | |
WFIBQVFJXGQICQ-UHFFFAOYSA-N | |
74709 | |
COC1=CC(=CC(=C1OC)O)C(=O)O |
C9H10O5 | |
MFCD00002508 | |
3,4-dimethoxy-5-hydroxybenzoic acid, 5-hydroxy-3,4-dimethoxybenzoic acid, 5-hydroxyveratric acid, 3,4-o-dimethylgallic acid, 5-hydroxy veratric acid, chembl85234, 3,4-dimethoxy-5-hydroxy benzoic acid, acmc-20an2p, 3-hydroxy-4 5-dimethoxybenzoic acid, 3-hydroxy-4,5-dimethoxy-benzoic acid | |
3-hydroxy-4,5-dimethoxybenzoesäure |
Spezifikation
5-Hydroxy-3,4-dimethoxybenzoic acid | |
194°C to 197°C | |
MFCD00002508 | |
3,4-dimethoxy-5-hydroxybenzoic acid, 5-hydroxy-3,4-dimethoxybenzoic acid, 5-hydroxyveratric acid, 3,4-o-dimethylgallic acid, 5-hydroxy veratric acid, chembl85234, 3,4-dimethoxy-5-hydroxy benzoic acid, acmc-20an2p, 3-hydroxy-4 5-dimethoxybenzoic acid, 3-hydroxy-4,5-dimethoxy-benzoic acid | |
COC1=CC(=CC(=C1OC)O)C(=O)O | |
198.17 | |
198.17 |
8-1-1916 | |
C9H10O5 | |
2115310 | |
WFIBQVFJXGQICQ-UHFFFAOYSA-N | |
3-hydroxy-4,5-dimethoxybenzoesäure | |
74709 | |
≥97% |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H315-H319-H335
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 217-630-9
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
RUO – Research Use Only