missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

5-Hydroxy-3,4-Dimethoxybenzoesäure, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. 11317565
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 8-1-1916
Summenformel C9H10O5
Molekulargewicht (g/mol) 198.17
MDL-Nummer MFCD00002508
InChI-Schlüssel WFIBQVFJXGQICQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-dimethoxy-5-hydroxybenzoic acid, 5-hydroxy-3,4-dimethoxybenzoic acid, 5-hydroxyveratric acid, 3,4-o-dimethylgallic acid, 5-hydroxy veratric acid, chembl85234, 3,4-dimethoxy-5-hydroxy benzoic acid, acmc-20an2p, 3-hydroxy-4 5-dimethoxybenzoic acid, 3-hydroxy-4,5-dimethoxy-benzoic acid
PubChem CID 74709
IUPAC-Name 3-hydroxy-4,5-dimethoxybenzoesäure
SMILES COC1=CC(=CC(=C1OC)O)C(=O)O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 5-Hydroxy-3,4-dimethoxybenzoic acid
Schmelzpunkt 194°C to 197°C
Menge 1 g
Formelmasse 198.17
Reinheit (%) ≥97%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'