missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

5-Hydroxy-3,4-Dimethoxybenzoesäure, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. 11327565
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 8-1-1916
Summenformel C9H10O5
Molekulargewicht (g/mol) 198.17
MDL-Nummer MFCD00002508
InChI-Schlüssel WFIBQVFJXGQICQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-dimethoxy-5-hydroxybenzoic acid, 5-hydroxy-3,4-dimethoxybenzoic acid, 5-hydroxyveratric acid, 3,4-o-dimethylgallic acid, 5-hydroxy veratric acid, chembl85234, 3,4-dimethoxy-5-hydroxy benzoic acid, acmc-20an2p, 3-hydroxy-4 5-dimethoxybenzoic acid, 3-hydroxy-4,5-dimethoxy-benzoic acid
PubChem CID 74709
IUPAC-Name 3-hydroxy-4,5-dimethoxybenzoesäure
SMILES COC1=CC(=CC(=C1OC)O)C(=O)O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 5-Hydroxy-3,4-dimethoxybenzoic acid
Schmelzpunkt 194°C to 197°C
Menge 250 mg
Beilstein 2115310
Formelmasse 198.17
Reinheit (%) ≥97%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'