Learn More
5-Chlorisatin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 17630-76-1 | C8H4ClNO2 | 181.58 g/mol
22.70 CHF - 106.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 17630-76-1 |
---|---|
Summenformel | C8H4ClNO2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 181.58 |
MDL-Nummer | MFCD00014567 |
InChI-Schlüssel | XHDJYQWGFIBCEP-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 5-chloroisatin, 5-chloroindoline-2,3-dione, 5-chlorisatin, 1h-indole-2,3-dione, 5-chloro, 5-chloro-2,3-dihydro-1h-indole-2,3-dione, 5-chloro isatin, 5-chlor-2,3-dioxoindolin, 5-chlor-1h-indol-2,3-dion, 2hq, pubchem13607 |
PubChem CID | 87203 |
SMILES | ClC1=CC=C2NC(=O)C(=O)C2=C1 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11484474
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13125.06 |
5 g |
22.70 CHF
5 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11494474
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13125.14 |
25 g |
34.25 CHF
25 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11404484
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13125.22 |
100 g |
106.00 CHF
100 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
5-Chloroisatin is a reagent used in the synthesis of Schiff bases through the reaction with 2-methyl-4-nitroaniline or 4-amino-4,5-dihydro-1H-1,2,3-triazole-5-one.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen5-Chloroisatin ist ein Reagenz, das bei der Synthese von Schiffbasen durch die Reaktion mit 2-Methyl-4-nitroanilin oder 4-Amino-4,5-dihydro-1 H-1,2,3-triazol-5-on verwendet wird.
Löslichkeit
Es ist unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Chemische Identifikatoren
17630-76-1 | |
181.58 | |
XHDJYQWGFIBCEP-UHFFFAOYSA-N | |
87203 |
C8H4ClNO2 | |
MFCD00014567 | |
5-chloroisatin, 5-chloroindoline-2,3-dione, 5-chlorisatin, 1h-indole-2,3-dione, 5-chloro, 5-chloro-2,3-dihydro-1h-indole-2,3-dione, 5-chloro isatin, 5-chlor-2,3-dioxoindolin, 5-chlor-1h-indol-2,3-dion, 2hq, pubchem13607 | |
ClC1=CC=C2NC(=O)C(=O)C2=C1 |
Spezifikation
5-Chloroisatin | |
∼247°C (decomposition) | |
MFCD00014567 | |
5-chloroisatin, 5-chloroindoline-2,3-dione, 5-chlorisatin, 1h-indole-2,3-dione, 5-chloro, 5-chloro-2,3-dihydro-1h-indole-2,3-dione, 5-chloro isatin, 5-chlor-2,3-dioxoindolin, 5-chlor-1h-indol-2,3-dion, 2hq, pubchem13607 | |
XHDJYQWGFIBCEP-UHFFFAOYSA-N | |
5-Chlor-2,3-dihydro-1H-indol-2,3-dion | |
87203 | |
98% |
17630-76-1 | |
C8H4ClNO2 | |
383759 | |
It is insoluble in water. | |
ClC1=CC=C2NC(=O)C(=O)C2=C1 | |
181.58 | |
181.58 |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 241-614-0
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen