Learn More
5-Chlorisatin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11484474
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
5-Chlorisatin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11484474
5 g, 5 Gramm
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Artikelnummer. 11484474
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A13125.06
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
CAS: 17630-76-1 | C8H4ClNO2 | 181.58 g/mol
5-Chloroisatin is a reagent used in the synthesis of Schiff bases through the reaction with 2-methyl-4-nitroaniline or 4-amino-4,5-dihydro-1H-1,2,3-triazole-5-one.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
5-Chloroisatin ist ein Reagenz, das bei der Synthese von Schiffbasen durch die Reaktion mit 2-Methyl-4-nitroanilin oder 4-Amino-4,5-dihydro-1 H-1,2,3-triazol-5-on verwendet wird.
Löslichkeit
Es ist unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 17630-76-1
Summenformel C8H4ClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 181.58
MDL-Nummer MFCD00014567
InChI-Schlüssel XHDJYQWGFIBCEP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloroisatin, 5-chloroindoline-2,3-dione, 5-chlorisatin, 1h-indole-2,3-dione, 5-chloro, 5-chloro-2,3-dihydro-1h-indole-2,3-dione, 5-chloro isatin, 5-chlor-2,3-dioxoindolin, 5-chlor-1h-indol-2,3-dion, 2hq, pubchem13607
PubChem CID 87203
SMILES ClC1=CC=C2NC(=O)C(=O)C2=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Chloroisatin
Schmelzpunkt ∼247°C (decomposition)
Menge 5 g
Beilstein 383759
Löslichkeitsinformationen It is insoluble in water.
IUPAC-Name 5-Chlor-2,3-dihydro-1H-indol-2,3-dion
Formelmasse 181.58
Reinheit (%) 98%
Name des Produkts
5-Chlorisatin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >