Learn More
5-Brom-5-nitro-1,3-dioxan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15416909
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
5-Brom-5-nitro-1,3-dioxan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15416909
25 g, 25 Gramm
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15416909
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J65443.14
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
5-Brom-5-nitro-1,3-dioxan, auch bekannt als Bronidox, zeigt eine antimikrobielle Wirkung gegen gramnegative und grampositive Bakterien, Hefe und Pilze.
5-Bromo-5-nitro-1,3-dioxane is used as a stabilizer and preserving agent for biological molecules and solutions such as antibodies and antisera. Bronidox is used in a variety of rinse-off cosmetic. It can be used alone or in combination with methylisothiazolone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
5-Brom-5-nitro-1,3-dioxan wird als Stabilisator und Konservierungsmittel für biologische Moleküle und Lösungen wie Antikörper und Antiseren verwendet. Bronidox wird in vielen Spülkosmetikprodukten eingesetzt. Es kann allein oder in Kombination mit Methylisothiazolon verwendet werden.
Löslichkeit
Löslich in Wasser bei 12.5 mg/ml
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 30007-47-7
Summenformel C4H6BrNO4
Molekulargewicht (g/mol) 211.999
MDL-Nummer MFCD00101855
InChI-Schlüssel XVBRCOKDZVQYAY-UHFFFAOYSA-N
Synonym bronidox, 1,3-dioxane, 5-bromo-5-nitro, 5-bromo-5-nitro-m-dioxane, unii-u184i9qbnm, 5-brom-5-nitro-1,3-dioxan, m-dioxane, 5-bromo-5-nitro, 5-brom-5-nitro-1,3-dioxan german, u184i9qbnm, bronidox l, acmc-209hcf
PubChem CID 1807
IUPAC-Name 5-Brom-5-Nitro-1,3-Dioxan
SMILES C1C(COCO1)([N+](=O)[O-])Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Bromo-5-nitro-1,3-dioxane
Schmelzpunkt 58°C to 61°C
Farbe Weiß
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in water at 12.5mg/ml
Formelmasse 212
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerQ16L037 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 ArtikelnummerJ65443.14,J65443.06,J65443.PG,J65443-PF
ChargennummerP10L002 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/03/2025 ArtikelnummerJ65443.14,J65443.06
ChargennummerM28L052 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/01/2025 ArtikelnummerJ65443.14,J65443.06
ChargennummerZ24K034 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/01/2025 ArtikelnummerJ65443.14,J65443.06
Chargennummer10252980 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/11/2024 ArtikelnummerJ65443.14,J65443.06
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Bromo-5-nitro-1,3-dioxane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 5-Bromo-5-nitro-1,3-dioxane
Name des Produkts
5-Brom-5-nitro-1,3-dioxan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >