Learn More
5-Brom-4-Chlor-3-Indolyl-beta-D-Glucuronid-Natriumsalz, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15490357
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
5-Brom-4-Chlor-3-Indolyl-beta-D-Glucuronid-Natriumsalz, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15490357
1 g
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Artikelnummer. 15490357
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J64360.03
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Substrat für Beta-Glucuronidase
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl beta-D-glucuronide sodium salt is a chromogenic substrate for β-glucuronidase (GUS) gene detection.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
5-Brom-4-chlor-3-indolyl-beta-D-glucuronid-Natriumsalz ist ein chromogenes Substrat für den β-glucuronidase (GUS)-Gennachweis.
Löslichkeit
Löslich in Wasser bei 10 mg/ml
Hinweise
Lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Wärme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 129541-41-9
Summenformel C14H12BrClNNaO7
Molekulargewicht (g/mol) 444.594
MDL-Nummer MFCD00135782
InChI-Schlüssel IBLSVGDGSKUDCT-ILIJQVQCSA-M
Synonym x-gluc sodium salt, x-glca sodium salt, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl beta-d-glucopyranosiduronic acid sodium salt
PubChem CID 53384407
IUPAC-Name Natrium;(2 R,3 S,4,5 S S,6 S)-6-[(5-Brom-4 -chloro-1 H-indol-3-yl)oxy]-3,4,5 -trihydroxyoxan-2 -carboxylat
SMILES C1=CC(=C(C2=C1NC=C2OC3C(C(C(C(O3)C(=O)[O-])O)O)O)Cl)Br.[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Bromo-4-chloro-3-indolyl beta-D-glucuronide sodium salt
Farbe Weiß
Menge 1 g
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Löslichkeitsinformationen Soluble in water at 10mg/ml
Formelmasse 444.59
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerN18L015 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/02/2025 Catalog NumberJ64360.MD,J64360.03
ChargennummerQ04K034 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/04/2024 Catalog NumberJ64360.MD,J64360.03
ChargennummerU08J005 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/08/2023 Catalog NumberJ64360.MD,J64360.03
ChargennummerU08J006 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/08/2023 Catalog NumberJ64360.MD,J64360.03
ChargennummerM17I021 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/11/2022 Catalog NumberJ64360.MD,J64360.03
Name des Produkts
5-Brom-4-Chlor-3-Indolyl-beta-D-Glucuronid-Natriumsalz, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >