Learn More
5-Azacytidine, Tocris Bioscience™
Click to view available options
Menge:
50 mg
Beschreibung
DNA methyltransferase inhibitor. Incorporates into DNA forming covalent adducts with cellular DNMT1, depleting enzyme activity. Induces demethylation and reactivation of silenced genes. Improves the efficiency of reprogramming of stem cells; induces differentiation of mesenchymal stem cells into cardiomyocytes.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 5-Azacytidine |
CAS | 320-67-2 |
Summenformel | C8H12N4O5 |
Menge | 50 mg |
Synonym | 5-azacytidine, azacitidine, ladakamycin, azacytidine, vidaza, mylosar, azacitidina, azacitidinum, 5-azacitidine, azacitidinum inn-latin |
InChI-Schlüssel | NMUSYJAQQFHJEW-KVTDHHQDSA-N |
SMILES | NC1=NC(=O)N(C=N1)[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]1O |
IUPAC-Name | 4-amino-1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-1,2-dihydro-1,3,5-triazin-2-one |
Molekulargewicht (g/mol) | 244.21 |
PubChem CID | 9444 |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
5-Azacytidine, Tocris Bioscience™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur